1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9504-1G PC9504-500MG PC9504-5G
APOSPC9504-1GEA 1290 DKK
APOSPC9504-1G APOSPC9504-500MG APOSPC9504-5G
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid 97%
1-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphonyl}-2-pyrrolidinecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₁₂F₃NO₄S
Molekylvægt: 323.29 g/mol
Smeltepunkt: 107…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172809
CAS-nummer: 251096-97-6