5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-[4-(Trifluoromethyl)phenylthio]-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
PC9502-100MG PC9502-500MG
APOSPC9502-100MGEA 2180 DKK
APOSPC9502-100MG APOSPC9502-500MG
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid 97%
5-{[4-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}-1,2,3-thiadiazole-4-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₅F₃N₂O₂S₂
Smeltepunkt: 162…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01936015
CAS-nummer: 338982-07-3