4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9499-1G PC9499-500MG
APOSPC9499-1GEA 5010 DKK
APOSPC9499-1G APOSPC9499-500MG
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline 97%
4-({[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}methyl)aniline
Formel: C₁₄H₁₂F₃NS
Smeltepunkt: 68…71 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173208
CAS-nummer: 338398-58-6