4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Amino-3'-(trifluoromethyl)diphenyl sulphide
PC9498-1G PC9498-500MG PC9498-5G
APOSPC9498-1GEA 1630 DKK
APOSPC9498-1G APOSPC9498-500MG APOSPC9498-5G
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
4-{[3-(Trifluoromethyl)phenyl]sulphanyl}aniline
Formel: C₁₃H₁₀F₃NS
Molekylvægt: 269.29 g/mol
Smeltepunkt: 64…69 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172345
CAS-nummer: 339104-66-4