5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]pyrimidine-2-thiol
PC9497-1G PC9497-500MG PC9497-5G
APOSPC9497-1GEA 4000 DKK
APOSPC9497-1G APOSPC9497-500MG APOSPC9497-5G
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
5-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrimidinylhydrosulphide
Formel: C₁₁H₇F₃N₂S
Smeltepunkt: 262…265 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00243479
CAS-nummer: 344282-81-1