6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9495-1G PC9495-100MG
APOSPC9495-1GEA 3270 DKK
APOSPC9495-1G APOSPC9495-100MG
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
6-[3-(Trifluoromethyl)phenoxy]nicotinaldehyde
Formel: C₁₃H₈F₃NO₂
Smeltepunkt: 51…54 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974920
CAS-nummer: 338967-16-1