3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9490-1G PC9490-500MG
APOSPC9490-1GEA 3510 DKK
APOSPC9490-1G APOSPC9490-500MG
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid 97%
3-{[3-(Trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylic acid
Formel: C₁₃H₉F₃O₃S
Smeltepunkt: 118…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173491
CAS-nummer: 339009-59-5