4-Brom-2,5-difluoranilin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9483-100G PC9483-25G PC9483-5G
APOSPC9483-100GEA 1420 DKK
APOSPC9483-100G APOSPC9483-25G APOSPC9483-5G
4-Brom-2,5-difluoranilin 98%
4-Brom-2,5-difluoranilin
Formel: C₆H₄BrF₂N
Molekylvægt: 208.01 g/mol
Smeltepunkt: 74…75 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01861125
CAS-nummer: 112279-60-4