2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9468-1G PC9468-500MG PC9468-5G
APOSPC9468-1GEA 1290 DKK
APOSPC9468-1G APOSPC9468-500MG APOSPC9468-5G
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol 97%
2-{4-[2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenyl]piperazino}-1-ethanol
Formel: C₁₃H₁₆F₃N₃O₃
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01173874
CAS-nummer: 330633-81-3