3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9467-1G PC9467-500MG PC9467-5G
APOSPC9467-1GEA 2070 DKK
APOSPC9467-1G APOSPC9467-500MG APOSPC9467-5G
3-Nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzenecarbaldehyde 97%
Formel: C₁₄H₈F₃NO₄
Smeltepunkt: 107…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138749
CAS-nummer: 320416-66-8