1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid
PC9458-1G PC9458-5G
APOSPC9458-1GEA 164 DKK
APOSPC9458-1G APOSPC9458-5G
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 98%
1-Methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formel: C₆H₅F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 200…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01936005
CAS-nummer: 113100-53-1