2,3-Difluor-6-nitroanilin 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Amino-2,3-difluoro-6-nitrobenzene
PC9457-100G PC9457-25G PC9457-5G
APOSPC9457-100GEA 741 DKK
APOSPC9457-100G APOSPC9457-25G APOSPC9457-5G
2,3-Difluor-6-nitroanilin 97%
2,3-Difluor-6-nitroanilin
Formel: C₆H₄F₂N₂O₂
Molekylvægt: 174.11 g/mol
Smeltepunkt: 114…118 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00233313
CAS-nummer: 211693-73-1