7-fluorindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9454-1G PC9454-5G PC9454-25G
APOSPC9454-1GEA 175 DKK
APOSPC9454-1G APOSPC9454-5G APOSPC9454-25G
7-fluorindol 98%
7-fluorindol
Formel: C₈H₆FN
Molekylvægt: 135.14 g/mol
Smeltepunkt: 60…65 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01074502
CAS-nummer: 387-44-0