(4-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-2-fluorophenylacetic acid
PC9447-10G PC9447-100G PC9447-25G
APOSPC9447-10GEA 349 DKK
APOSPC9447-10G APOSPC9447-100G APOSPC9447-25G
(4-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre 97%
(4-Chlor-2-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095402
CAS-nummer: 194240-75-0