Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9443-1G
PC9443-500MG
PC9443-5G
APOSPC9443-1GEA
1160
DKK
APOSPC9443-1G
APOSPC9443-500MG
APOSPC9443-5G
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate 97%
Methyl-3-{[3-(trifluoromethyl)benzyl]oxy}-2-thiophenecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₁F₃O₃S Molekylvægt: 316.3 g/mol Smeltepunkt: 60…61 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00202083 CAS-nummer: 343375-98-4 |