3-Amino-4-fluorbenzoesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9442-5G PC9442-100G PC9442-25G
APOSPC9442-5GEA 164 DKK
APOSPC9442-5G APOSPC9442-100G APOSPC9442-25G
3-Amino-4-fluorbenzoesyre
3-Amino-4-fluorbenzoesyre
Formel: C₇H₆FNO₂
Smeltepunkt: 182…183 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00130055
CAS-nummer: 2365-85-7
EINECS: 219-122-2