4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
PC9440-25G PC9440-5G
APOSPC9440-25GEA 2860 DKK
APOSPC9440-25G APOSPC9440-5G
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde 97%
4-(4-Fluorobenzyloxy)benzaldehyde
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
Molekylvægt: 230.24 g/mol
Smeltepunkt: 96…100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00173650
CAS-nummer: 56442-17-2