[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer:
1-Methyl-5-(phenylthio)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylmethanol
PC9436-1G
PC9436-500MG
PC9436-5G
APOSPC9436-1GEA
4000
DKK
APOSPC9436-1G
APOSPC9436-500MG
APOSPC9436-5G
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-Methyl-5-(phenylsulphanyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel:
C₁₂H₁₁F₃N₂OS Smeltepunkt: 45…46 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00172634 CAS-nummer: 318239-51-9 |