(4-Chlor-3-fluorphenyl)eddikesyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-(4-Chloro-3-fluorophenyl)acetic acid
PC9429-1G PC9429-5G PC9429-10G
APOSPC9429-1GEA 164 DKK
APOSPC9429-1G APOSPC9429-5G APOSPC9429-10G
(4-Chlor-3-fluorphenyl)eddikesyre
(4-Chlor-3-fluorphenyl)eddikesyre
Formel: (C₆H₃ClF)CH₂COOH
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115861
CAS-nummer: 883500-51-4