2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9425-1G PC9425-500MG
APOSPC9425-1GEA 1730 DKK
APOSPC9425-1G APOSPC9425-500MG
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
2',6'-Dibromo-4'-(trifluoromethyl)acetanilide
Formel: C₉H₆Br₂F₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094553
CAS-nummer: 544716-06-5