Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butyrate
PC9424-10G PC9424-1G PC9424-5G
APOSPC9424-10GEA 4100 DKK
APOSPC9424-10G APOSPC9424-1G APOSPC9424-5G
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formel: C₁₂H₁₃F₃N₂O₄
Smeltepunkt: 81…83 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793100
CAS-nummer: 339101-25-6