1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9420-1G PC9420-10G
APOSPC9420-1GEA 656 DKK
APOSPC9420-1G APOSPC9420-10G
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one 97%
1-(2-Cyanoethyl)-3-(trifluoromethyl)pyrid-2-(1H)-one
Formel: C₉H₇F₃N₂O
Smeltepunkt: 88…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204216
CAS-nummer: 175277-60-8