Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9414-1G PC9414-250MG
APOSPC9414-1GEA 2880 DKK
APOSPC9414-1G APOSPC9414-250MG
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate 97%
Methyl-4-(4-fluorophenoxy)-3-nitrobenzenecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₀FNO₅
Smeltepunkt: 101…103 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00138765
CAS-nummer: 320417-11-6