Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9400-1G PC9400-250MG
APOSPC9400-1GEA 2440 DKK
APOSPC9400-1G APOSPC9400-250MG
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Methyl-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]amino}butanoate
Formel: C₁₁H₁₂ClF₃N₂O₂
Molekylvægt: 296.68 g/mol
Smeltepunkt: 46…48 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172609
CAS-nummer: 332361-10-1