2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-4-fluorobenzotrifluoride, 1-Bromo-3-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene
PC9396-10G PC9396-25G PC9396-5G
APOSPC9396-10GEA 208 DKK
APOSPC9396-10G APOSPC9396-25G APOSPC9396-5G
2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluen
2-Brom-α,α,α,4-tetrafluortoluen
Formel: C₇H₃BrF₄
Kogepunkt: 161…162 °C
Massefylde: 1,753 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03094041
CAS-nummer: 351003-21-9