Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9395-1G PC9395-250MG
APOSPC9395-1GEA 1400 DKK
APOSPC9395-1G APOSPC9395-250MG
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Methyl-3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-[2-(dimethylamino)vinyl]-4-isoxazolecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₄ClFN₂O₃
Molekylvægt: 324.74 g/mol
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00127467
CAS-nummer: 338417-50-8