Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9394-1G PC9394-500MG
APOSPC9394-1GEA 6000 DKK
APOSPC9394-1G APOSPC9394-500MG
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate 97%
Methyl-4-chloro-1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-2-pyrrolidinecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₁Cl₂F₃N₂O₂
Molekylvægt: 343.13 g/mol
Smeltepunkt: 84…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00664157
CAS-nummer: 251310-42-6