5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9393-1G PC9393-5G
APOSPC9393-1GEA 183 DKK
APOSPC9393-1G APOSPC9393-5G
5-Fluoro-1H-benzimidazole 98%
5-Fluoro-1H-benzimidazole
Formel: C₇H₅FN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792438
CAS-nummer: 1977-72-6