Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9391-1G PC9391-500MG PC9391-5G
APOSPC9391-1GEA 4000 DKK
APOSPC9391-1G APOSPC9391-500MG APOSPC9391-5G
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate 97%
Methyl-4-[2-amino-4-(trifluoromethyl)anilino]butanoate
Formel: C₁₂H₁₅F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 91…92 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00793102
CAS-nummer: 339101-34-7