Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9389-1G PC9389-500MG
APOSPC9389-1GEA 4540 DKK
APOSPC9389-1G APOSPC9389-500MG
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine 97%
Methyl-2-amino-6-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Formel: C₁₅H₁₃ClF₃N₃O₂S
Smeltepunkt: 149…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00180791
CAS-nummer: 321430-29-9