2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9385-1G PC9385-500MG PC9385-5G
APOSPC9385-1GEA 2070 DKK
APOSPC9385-1G APOSPC9385-500MG APOSPC9385-5G
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid 97%
2-({Imino[3-(trifluoromethyl)phenyl]methyl}amino)acetic acid
Formel: C₁₀H₉F₃N₂O₂
Smeltepunkt: 204…208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01935986
CAS-nummer: 338982-13-1