2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Oxalic monohydrazide mono(3-trifluoromethyl)anilide
PC9383-1G PC9383-500MG PC9383-5G
APOSPC9383-1GEA 2070 DKK
APOSPC9383-1G APOSPC9383-500MG APOSPC9383-5G
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
2-Hydrazino-2-oxo-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acetamide
Formel: C₉H₈F₃N₃O₂
Smeltepunkt: 199…201 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00122710
CAS-nummer: 324016-20-8