α-Brom-4-chlor-3-fluorotoluen 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-(Bromomethyl)-1-chloro-2-fluorobenzene, 4-Chloro-3-fluorobenzyl bromide
PC9381-25G PC9381-10G PC9381-100G PC9381-5G
APOSPC9381-25GEA 818 DKK
APOSPC9381-25G APOSPC9381-10G APOSPC9381-100G APOSPC9381-5G
α-Brom-4-chlor-3-fluorotoluen 97%
α-Brom-4-chlor-3-fluorotoluen
Formel: C₇H₅BrClF
Smeltepunkt: 30…33 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115859
CAS-nummer: 206362-80-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,II