[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9379-1G PC9379-500MG
APOSPC9379-1GEA 5010 DKK
APOSPC9379-1G APOSPC9379-500MG
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
[5-[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formel: C₁₂H₁₀F₄N₂O₃S
Smeltepunkt: 127…129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172654
CAS-nummer: 318469-24-8