2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9373-1G PC9373-500MG PC9373-5G
APOSPC9373-1GEA 1630 DKK
APOSPC9373-1G APOSPC9373-500MG APOSPC9373-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid 97%
2-{[(4-Fluorophenyl)sulphonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Formel: C₁₂H₁₆FNO₄S
Smeltepunkt: 124…126 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172812
CAS-nummer: 251097-25-3