2,4,5-Trifluorkanelsyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9367-1G PC9367-10G PC9367-5G
APOSPC9367-1GEA 164 DKK
APOSPC9367-1G APOSPC9367-10G APOSPC9367-5G
2,4,5-Trifluorkanelsyre 98%
2,4,5-Trifluorkanelsyre
Formel: C₉H₅F₃O₂
Smeltepunkt: 184…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00061211
CAS-nummer: 247170-17-8