4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-(4-Fluorophenylthio)aniline
PC9366-1G PC9366-500MG PC9366-5G
APOSPC9366-1GEA 2030 DKK
APOSPC9366-1G APOSPC9366-500MG APOSPC9366-5G
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline 97%
4-[(4-Fluorophenyl)sulphanyl]aniline
Formel: C₁₂H₁₀FNS
Smeltepunkt: 60…62 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00172068
CAS-nummer: 24900-69-4