2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9354-100G PC9354-10G PC9354-1G
APOSPC9354-100GEA 2510 DKK
APOSPC9354-100G APOSPC9354-10G APOSPC9354-1G
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
2-(Trifluormethyl)phenylhydraziniumchlorid
Formel: C₇H₈ClF₃N₂
Smeltepunkt: 220 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00102619
CAS-nummer: 3107-34-4