2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9353-1G PC9353-5G
APOSPC9353-1GEA 2140 DKK
APOSPC9353-1G APOSPC9353-5G
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile 97%
2-(4-Fluorophenyl)-3,5-dioxo-2,3,4,5-tetrahydro-1,2,4-triazine-6-carbonitrile
Formel: C₁₀H₅FN₄O₂
Smeltepunkt: 242…244 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00794272
CAS-nummer: 338982-40-4