4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9350-10G PC9350-1G PC9350-5G
APOSPC9350-10GEA 9150 DKK
APOSPC9350-10G APOSPC9350-1G APOSPC9350-5G
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde 97%
4-(4-Fluorophenoxy)-3-nitrobenzaldehyde
Formel: C₁₃H₈FNO₄
MDL Number: MFCD00138746
CAS-nummer: 320416-60-2