2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9349-1G PC9349-500MG
APOSPC9349-1GEA 4240 DKK
APOSPC9349-1G APOSPC9349-500MG
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde 97%
2-(4-Fluorophenoxy)-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₆H₁₂FNO₂
Molekylvægt: 269.28 g/mol
Smeltepunkt: 139…141 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01315828
CAS-nummer: 338416-70-9