3-Chlor-4-Fluorphenylboronsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Chloro-4-fluorobenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3-chloro-4-fluorophenyl)borane
PC9345-5G PC9345-1G PC9345-10G
APOSPC9345-5GEA 164 DKK
APOSPC9345-5G APOSPC9345-1G APOSPC9345-10G
3-Chlor-4-Fluorphenylboronsyre
3-Chlor-4-Fluorphenylboronsyre
Formel: C₆H₅BClFO₂
Smeltepunkt: 255…260 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00051800
CAS-nummer: 144432-85-9