2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carbonitrile
PC9343-1G PC9343-5G
APOSPC9343-1GEA 985 DKK
APOSPC9343-1G APOSPC9343-5G
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole 96%
2,2-Difluoro-5-cyano-1,3-benzodioxole
Formel: C₈H₃F₂NO₂
Molekylvægt: 183.12 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00792418
CAS-nummer: 135132-34-2