(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9335-1G PC9335-5G PC9335-25G
APOSPC9335-1GEA 687 DKK
APOSPC9335-1G APOSPC9335-5G APOSPC9335-25G
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)acetyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03424718
CAS-nummer: 116622-90-3
UN nummer: 1760
ADR: 8,III