4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)-3-methoxybenzaldehyde
PC9333-10G PC9333-1G PC9333-5G
APOSPC9333-10GEA 5690 DKK
APOSPC9333-10G APOSPC9333-1G APOSPC9333-5G
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde 97%
4-[(4-Fluorobenzyl)oxy]-3-methoxybenzenecarbaldehyde
Formel: C₁₅H₁₃FO₃
Smeltepunkt: 80…82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00202628
CAS-nummer: 321432-05-7