1-(4-Fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
PC9332-1G PC9332-500MG PC9332-5G
APOSPC9332-1GEA 2070 DKK
APOSPC9332-1G APOSPC9332-500MG APOSPC9332-5G
1-(4-Fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 97%
1-(4-Fluorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formel: C₁₄H₁₃FN₂O
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00975039
CAS-nummer: 338748-69-9