4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
PC9326-1G PC9326-25G PC9326-5G
APOSPC9326-1GEA 872 DKK
APOSPC9326-1G APOSPC9326-25G APOSPC9326-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine 98%
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
Formel: C₈H₈F₃NS
Kogepunkt: 224…225 °C
Massefylde: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 80 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00190129
CAS-nummer: 128273-56-3
UN nummer: 3267
ADR: 8,II