2,3,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9324-25G PC9324-5G PC9324-10G
APOSPC9324-25GEA 1510 DKK
APOSPC9324-25G APOSPC9324-5G APOSPC9324-10G
2,3,5-Trifluorbenzaldehyd 98%
2,3,5-Trifluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₃F₃O
Kogepunkt: 165 °C
Massefylde: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 57 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00083538
CAS-nummer: 126202-23-1
UN nummer: 1989
ADR: 3,III