Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9315-1G PC9315-250MG
APOSPC9315-1GEA 1940 DKK
APOSPC9315-1G APOSPC9315-250MG
Ethyl 2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate 97%
Ethyl-2-(3-{[3-(trifluoromethyl)anilino]carbonyl}-2-pyridinyl)acetate
Formel: C₁₇H₁₅F₃N₂O₃
Molekylvægt: 352.32 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974992
CAS-nummer: 338392-12-4