4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Technical Grade
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
PC9310-10G PC9310-50G
APOSPC9310-10GEA 1320 DKK
APOSPC9310-10G APOSPC9310-50G
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid, Technical Grade
4-Hydroxy-6-(trifluoromethoxy)quinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₆F₃NO₄
Smeltepunkt: 245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00219848
CAS-nummer: 175203-86-8